Merck
47208
Supelco
ASTM® D4815 Quantitative Kalibriermischung 4
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D4815
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
(each component at the nominal wt% indicated)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
Jede Komponente in dem angegebenen nominalen Gew.-Prozent
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyt
Beschreibung
    tert-Butanol 7.6 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4.75 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 8.55 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 3.56 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 70.54 % (w/w)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)