Fortfahren mit
87976
Polyethylenglykol Standard ReadyCal Set Mp ~250-45′000
suitable for gel permeation chromatography (GPC)
Synonym(e):
PEG Molecular Weight Calibration Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 613,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 613,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
Other Notes
Set enthält 12 verschiedene Polyethylenglykol Standards mit Mp~106, ~330, ~420, ~600, ~1500, ~2010, ~3120, ~6240, ~8600, ~12000, ~23000, ~40000; jeweils 4 Standards sind in einem 1.5 mL Fläschchen (grün, rot oder weiss) lyophilisiert; 1 komplette Eichung lässt sich jeweils mit einem grünen, roten und weissen Fläschchen durchführen; 1 Set enthält 30 Fläschchen für 10 komplette Eichungen
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
815068143476552
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87976-1SET-F04061833057087