Wichtige Dokumente
46916-U
Zearalenon -Lösung
50 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
ZON
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
50 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC1=C(C(O[C@@H](C)CCC2)=O)C(/C=C/CCCC2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChIKey
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Esr1(13982)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ersetzt durch
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?