Fortfahren mit
ERMAC699
Zearalenon in Acetonitril
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 163,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
200-835-2
NACRES:
NA.24
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
agriculture
general analytical
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM46916IRMM315IRMM316
description
ERM®, certified reference material
description
certified reference material, 50 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL
description
IRMM®, certified reference material
description
IRMM®, certified reference material
application(s)
agriculture
general analytical
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
single component solution
format
single component solution
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
-
agency
IRMM®
agency
IRMM®
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)