Fortfahren mit
O1877
Ochratoxin A
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC), powder, mycotoxin
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
N-[(3R)-(5-Chlor-8-hydroxy-3-methyl-1-oxo-7-isochromanyl)-carbonyl]-L-phenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.030,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H18ClNO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
403.81
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1301486
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ochratoxin A, from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
biological source
Petromyces albertensis
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
impurities
Benzene, free
solubility
ethanol: soluble
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1Cc2c(Cl)cc(c(O)c2C(=O)O1)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C20H18ClNO6/c1-10-7-12-14(21)9-13(17(23)16(12)20(27)28-10)18(24)22-15(19(25)26)8-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,9-10,15,23H,7-8H2,1H3,(H,22,24)(H,25,26)/t10-,15+/m1/s1
InChI key
RWQKHEORZBHNRI-BMIGLBTASA-N
Application
Ochratoxin A wird wie folgt als Mykotoxin verwendet:
  • zur Untersuchung seiner Wirkung auf den Stoffwechsel und die Hypoxie bei Nierenzellen (HEK293) menschlicher Embryos
  • zur Untersuchung seiner zytotoxischen Wirkungen auf die Epithelzellen in der Brust von Rindern
  • als Standard für Gammabestrahlungsstudien mit Lebensmittelerzeugnissen und bei zytotoxischen Studien mit Hep-G2-Zellen
Biochem/physiol Actions
Das Nierengift Ochratoxin A (OTA) wird hauptsächlich von Aspergillus- und Penicillium-Spezies produziert. Es ist immuntoxisch, teratogen, myelotoxisch und mutagen. Es stört die Barrierefunktionen des Verdauungstrakts. OTA weist eine lange Halbwertszeit zur Eliminierung auf und stimuliert eine große Freisetzung inflammatorischer Zytokine.
Ochratoxin A ist ein Mycotoxin und wird in Lebensmitteln gefunden. Es ist nephrotoxisch, wirkt in der Niere karzinogen und induziert die Differenzierung von geklonten renalen Zelllinien. Steigert die Aktivität der ATP-abhängigen Ca2+ Pumpe im endoplasmatischen Retikulum.
Preparation Note
Dieses Produkt ist auch löslich in Chloroform (9,80–10,20 mg/ml), Methanol (10 mg/ml), Ethanol (50 mM) und DMSO (100 mM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
49412834037CRM46912
description
from Petromyces albertensis, ≥98% (HPLC)
description
Ochratoxin A (OTA) is a mycotoxin that acts through mechanisms such as the inhibition of protein synthesis, and may also be mediated by organic anion transporters (OATs).
description
10 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
certified reference material, 50 μg/mL in benzene: acetic acid (99:1), ampule of 1 mL
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
ethanol: soluble
solubility
DMSO: 50 mg/mL, nearly colorless
solubility
methanol: soluble 5 mg/mL, clear, yellow(lit.)
solubility
-
biological source
Petromyces albertensis
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ochratoxin A
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Which solvents can be used for an OTA standard solution? PBS, alcoholic solvents (methanol or ethanol)?
    1 answer
    1. The analytical standard version of this compound, 34037, is a 10ug/mL solution in acetonitrile. This product is also soluble in chloroform (9.80 - 10.20 mg/ml), methanol (10 mg/ml), ethanol (50 mM), and DMSO (100 mM). The choice of solvent would be best determined by the researcher.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review