Merck
46854-U
Supelco
EPA 8270 Matrix-Spike-Mischung
certified reference material, in methanol (varied conc.)
About This Item
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Agentur
EPA 8270
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type matrix spiking
Verpackung
ampule of 10 mL
Konzentration
in methanol (varied conc.)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EPA 8270 Matrix Spike Mix is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as acenaphthene, 4-chloro-3-methylphenol, 2-chlorophenol, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-nitrophenol, N-nitrosodi-n-propylamine, pentachlorophenol, phenol, pyrene, and 1,2,4-trichlorobenzene.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    4-Chloro-3-methylphenol 1500 μg/mL
    2-Chlorophenol 1500 μg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL
    2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL
    4-Nitrophenol 1500 μg/mL
    N-Nitrosodi-n-propylamine 1000 μg/mL
    Pentachlorophenol 1500 μg/mL
    Phenol 1500 μg/mL
    Pyrene 1000 μg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL
    Alle anzeigen (11)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)