Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
EPA 8270
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type tuning solution
packaging
ampule of 1 mL
concentration
50 μg/mL each component in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description certified reference material, 50 μg/mL each component in dichloromethane | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in hexane: acetone (80:20) | description certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane, ampule of 1 mL |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable |
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade TraceCERT®, certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade certified reference material, TraceCERT® | grade TraceCERT®, certified reference material |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Analyt
- Benzidine
- 4,4′-DDT
- Decafluorotriphenylphosphine
- Pentachlorophenol
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
92-87-5 + 75-09-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?