Fortfahren mit
47377
EPA 8270 Phenolgemisch
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EPA 8270
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in isopropanol
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM4846748489
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in isopropanol
description
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
description
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Analyt
Beschreibung
  • 4-Chloro-3-methylphenol
  • 2-Chlorophenol
  • m-Cresol
  • p-Cresol
  • 2,4-Dichlorophenol
  • 2,6-Dichlorophenol
  • 2,4-Dimethylphenol
  • 2,4-Dinitrophenol
  • Dinoseb
  • 2-Methyl-4,6-dinitrophenol
  • o-Cresol
  • 2-Nitrophenol
  • 4-Nitrophenol
  • Pentachlorophenol
  • Phenol
  • 2,3,4,6-Tetrachlorophenol
  • 2,4,5-Trichlorophenol
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Alle anzeigen (18)
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
88-85-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)