Wichtige Dokumente
442696
Octacosan
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
13.6 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
278 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
57-64 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C28H58/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
InChIKey
ZYURHZPYMFLWSH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
440.6 °F
Flammpunkt (°C)
227 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane