Fortfahren mit
51560
Heptacosan
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
n-Heptacosane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,20
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)25CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.73
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1706242
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 47,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H56/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-27H2,1-2H3
InChI key
BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
51559
description
≥98.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
58-60 °C
mp
58-60 °C (lit.)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
bp
270 °C/15 mmHg (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptacosan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
248.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
120 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. in which solvent heptacosane is soluble
    1 answer
    1. Unfortunately, the solubility of this product is not determined.