Wichtige Dokumente
442614
Hexaldehyd-2,4-DNPH
analytical standard
Synonym(e):
Hexanal-2,4-dinitrophenylhydrazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 100 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
101-103 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
InChIKey
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?