Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H16O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3610772
Assay:
≥96.5% (GC), 97%
Form:
liquid
assay
≥96.5% (GC), 97%
form
liquid
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CC(=O)OC(\C=C\c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H16O2/c1-14(18)19-17(16-10-6-3-7-11-16)13-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-13,17H,1H3/b13-12+
InChI key
UVJZGFKZGQSKDV-OUKQBFOZSA-N
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?