Wichtige Dokumente
442388
3-Methylcholanthren
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
280 °C/80 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
178-180 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cc1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)c5CCc1c25
InChI
1S/C21H16/c1-13-6-7-15-12-20-17-5-3-2-4-14(17)8-9-18(20)19-11-10-16(13)21(15)19/h2-9,12H,10-11H2,1H3
InChIKey
PPQNQXQZIWHJRB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?