Wichtige Dokumente
442271
1-Naphthylamin
analytical standard
Synonym(e):
α-Naphthylamin, 1-Amino-naphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Verpackung
ampule of 250 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
301 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-50 °C (lit.)
Dichte
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChIKey
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?