Fortfahren mit
68281
Alkanstandardmischung für Leistungstests von GC-Systemen
analytical standard, C10 - C40 (all even), 50 mg/l each
Synonym(e):
Bestimmung von Kohlenwasserstoffen (geradzahlig) nach ISO 16703 und EN 14039
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 110,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 110,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EN 14039, ISO 16703
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.388
density
0.684 g/mL at 20 °C
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Alkanstandardmischung wird in der metabolischen Analyse von Körperflüssigkeiten von Menschen und Wirbeltieren mittels an Massenspektrometrie gekoppelte Gaschromatografie (GC-MS) als Retentionsindex-Kalibrierungsstandard eingesetzt.
Sie kann auch für Leistungsprüfungen von GC-Systemen nach der Methode DIN ISO 9377-2:2000 eingesetzt werden, die zum Bestimmen von Erdölkohlenwasserstoffen in Wasserproben mittels Gaschromatografie eingesetzt wird.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Alkanstandardmischung wird in der metabolischen Analyse von Körperflüssigkeiten von Menschen und Wirbeltieren mittels an Massenspektrometrie gekoppelte Gaschromatografie (GC-MS) als Retentionsindex-Kalibrierungsstandard eingesetzt.
Other Notes
enthält alle geradzahligen n-Alkene von C10 bis C40, je 50 mg/l in n-Heptan
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CRM47940CRM4874394234
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
agency
EN 14039, ISO 16703
agency
-
agency
EPA 610
610
agency
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Metabolic profiling of body fluids and multivariate data analysis
Trezzi P-J, et al.
MethodsX, 4, 95-103 (2017)
Katie C Hootman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(21), E4233-E4240 (2017-05-10)
Metabolomic markers associated with incident central adiposity gain were investigated in young adults. In a 9-mo prospective study of university freshmen (
Challenges in the determination of petroleum hydrocarbons in water by gas chromatography (hydrocarbon index)
Drozdova.S, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 113, 527-536 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H5134-1G04061826212202
68281-2ML-F04061832755212
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Good morning Is the 68281-2ml Alkane standard mixture for performance product covered by ISO 17034 accreditation? If so, what documentation does this show? there is no evidence in the Certificate of Analysis
    1 answer
    1. This is a an analytical standard and not a Certified Reference Material. Therefore it has no ISO 17034 accreditation. An Alkane Standard that will have ISO 17034 accreditation is the C7 - C40 Saturated Alkanes Standard, certified reference material - 49452-U, https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/supelco/49452u.
      Helpful?
  4. Bonjour, Nous comprenons que les alcanes sont individuellement à 50mg/L, est ce bien le cas ?
    1 answer
    1. Yes, each n-alkane is included individually at 50 mg/L, as stated on the Certificate of Analysis. This product includes even alkanes from C10 to C40. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis.
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/68281-BULK-FBCCH5416.pdf