Fortfahren mit
47100
n-Paraffinmischung C5, C6, C7, C8
(varied conc.), analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mg
concentration
(varied conc.)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-30°C
General description
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 of analytical standard grade, is used for the analysis of petroleum waxes using gas chromatography (GC) technique.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
500623
description
(varied conc.), analytical standard
description
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
format
multi-component solution
format
multi-component solution
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
grade
analytical standard
grade
analytical standard
agency
ASTM® D5442
agency
ASTM® D5442
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
0.5 °F - closed cup
flash_point_c
-17.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)