Merck
29652-U
Supelco
Zertifiziertes Fläschchen-Kit, geringe Adsorption (LA), 2 ml, Packung mit 100 Stk.
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA), 2 mL, pk of 100
volume 2 mL, clear glass vial (with marking spot), natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Synonym(e):
Low Adsorption Certified Vial Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial (with marking spot)
light blue polypropylene cap (Mass Spec quality)
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Allgemeine Beschreibung
Supelco′s neue Fläschchen mit geringer Adsorption (GA) werden mit einem Verfahren hergestellt, das die Anzahl an Hydroxygruppen auf der Glasoberfläche des Fläschchen′s verringert, die Oberflächenaktivität signifikant verringert und gleichzeitig die analytische Quantifizierung verbessert sowie pH-Verschiebungen in der Probe minimiert. Derselbe Prozess entfernt auch ungewünschte Oberflächenmetalle wie Natrium und Bor, die Proben kontaminieren und die Spurenanalyse beeinträchtigen können. Anders als andere Verfahren zum Verringern der Oberflächenaktivität von Fläschchen ist das Entfernen der Oberflächenaktivität bei GA-Fläschchen ein wesentlicher Teil des Herstellungsprozesses und keine chemische Oberflächenbehandlung.
Die Fläschchen und Verschlüsse sind für eine optimale Leistung in HPLC-, GC/MS- und LC/MS-Anwendungen konzipiert, entwickelt und hergestellt. Alle Teile des Fläschchensystems (Fläschchen, Kappe und Septum) können mit der Probe in Kontakt kommen und sind wesentlich für das Analyseergebnis.
Wir empfehlen die Verwendung von GA-Fläschchen mit einer MSQ-Polypropylenkappe und PTFE-Silikonsepten. Diese Kombination aus Kappe und Septen wurde speziell für den Gebrauch in der Massenspektrometrie entwickelt. Sie zeigt wenig bis keine Hintergrundkontamination im Vergleich zu anderen Kappen- und Septenprodukten auf dem Markt.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Pistachios 45% fat complicates pesticide analysis. But Z-Sep+ sorbent cleanup after QuEChERS extraction can reduce background for reliable results.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Ein vollständiger Arbeitsablauf für die HPLC-Trennung von 17 Cannabinoiden in verschiedenen Cannabisprodukten unter Verwendung der Ascentis® Express C18-Säule in einer kürzeren Laufzeit mit stabiler Retentionszeit. Hier erfahren Sie mehr.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Alle anzeigen
Protokolle
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review