Merck
29656-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Low Adsorption Vial Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 9 mm
Kompatibilität
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Rechtliche Hinweise
CD is a trademark of QIS, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)