Merck
Z188697
Sigma-Aldrich
Wheaton Probenfläschchen
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
Größe auswählen
200 EA
€ 149,00
€ 149,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 EA
€ 149,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
€ 149,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
clear borosilicate glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 200 ea
Kappengröße
8 - 425
Durchm. × H
12 mm × 36 mm
Volumen
2 mL
Farbe
clear
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Die Fläschchen werden in gewellten Schalen mit Trennwänden verpackt, die anschließend eingeschweißt werden, um Partikelverunreinigungen zu vermeiden.
Autoklavierbares Borsilikatglas von USP-Typ 1. Kappen getrennt bestellen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hanno i tappi?
    1 answer
    1. Caps are not included in this product. The recommended caps and septa are listed in the 'Related Products' section of the product page as shown below:
      Z162531 Black phenolic open top screw caps, Cut-out top, without septum, thread for 8-425, pkg of 200 ea
      Z188808 Black plastic caps, Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
      Z162566 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
      Z162558 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, red PTFE/silicone