Caps are not included in this product. There are R.A.M. vial products available with caps included. However, the caps are packaged separately for assembly by the end user. Please see the link below to review these product options:
https://www.sigmaaldrich.com/substance/vials2mlopentopscrewcapram9mmconveniencekitwithclosureswithseptaunassembledpkgof1001234598765
29007-U
Flaschen mit Schraubverschluss, RAM™ (9-mm-Gewinde), große Öffnung, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), pkg of × 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear glass vial (with graduated marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
Verpackung
pkg of × 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 9 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Kompatibel mit den meisten Roboterarm-Autosamplern
- Ersetzt Bördelrand-Autosampler-Gefäße
- Large target area for needle
- Verwenden Sie das Stufen-Gefäß Design um den Einsatz zu zentrieren
Das R.A.M. Probengefäß hat ein Stufen-Gefäß-Design im innern des Probengefäßhalses, dass das präzise zentrieren geringvolumiger Einsätze ermöglicht, ein weiteres Plus für automatisierte Systeme. Die Weithalsöffnung ist 40% größer als die der standard Bördelrandgefäße Die große Öffnung bietet eine größere Angriffsfläche für die Nadel und verhindert damit das Verbiegen der Nadel.
Diese Probengefäße sind vergleichbar mit Kimble ROBO Gefäßen , National′s Target DP, Sun 1, und Wheaton′s ABC Gefäßen.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
Hi! Do these vials also come with the screw top lids? If so, are they completely sealed?