Fortfahren mit
27161
Probenfläschchen mit Schraubverschluss, mit grüner Thermoset-Kappe, PTFE-beschichtet, vorgefertigt, 100er Packung
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
Synonym(e):
100/PK 15ML KLARGLAS, SCHRAUBGEWINDE, GESCHLOSSENER DECKEL MIT PTFE-LINER
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
F217/PTFE cap liner, PTFE liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
fitting
thread for 18-400
application(s)
general analytical
General description
Fläschchen (15 mL Volumen, transparentes Glasfläschchen, Durchmesser × H 21 mm × 70 mm) eignen sich prinzipiell zur Injektion von Proben aus einem Autosampler. Die Autosampler-Nadel durchsticht bei der Injektion den Stopfen und entnimmt die erforderlichen Probenaliquote aus den Fläschchen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
271342718127182
description
volume 15 mL, clear glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
description
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
description
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, PTFE liner
description
volume 40 mL, amber glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400
volume
15 mL
volume
2 mL
volume
40 mL
volume
40 mL
feature
closure type screw top vial, closure type green melamine solid-top cap
feature
closure type green melamine solid-top cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial, closure type green melamine solid-top cap
feature
closure type screw top vial, closure type green melamine solid-top cap
fitting
thread for 18-400
fitting
thread for 8-425
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 24-400
material
PTFE liner, F217/PTFE cap liner, clear glass vial, green melamine resin cap (solid-top)
material
green melamine resin cap (solid-top), clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), PTFE liner, F217/PTFE cap liner
material
clear glass vial, PTFE liner, F217/PTFE cap liner, green melamine resin cap (solid-top)
material
green melamine resin cap (solid-top), F217/PTFE cap liner, amber glass vial, PTFE liner
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
O.D. × H
21 mm × 70 mm
O.D. × H
-
O.D. × H
29 mm × 82 mm
O.D. × H
29 mm × 82 mm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)