Merck
28522-U
Supelco
ATIS Purge-and-Trap/Befeuchtermodul
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Mit diesem zusätzlichen Modul können Sie bei Raumtemperatur eine wässrige Probe auf ein Adsorberröhrchen austreiben (purgen). Dieses Modul kann auch dazu verwendet werden, einen dynamischen befeuchteten Trägergasstrom zu erzeugen, um Kalibrierstandards aufzugeben. Das Purge-and-Trap-Modul enthält die Purge-and-Trap-Glasgeräte und einen separaten Flussregler, der es dem Anwender ermöglicht, eine separate Purge(Feuchte)-Flussrate, unabhängig von der trockenen Flussrate einzustellen. Das Purge-and-Trap-Modul ist für 22ml Standard-Schraubgefäße geeignet.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)