G005935
GC Analysis of Volatiles in Drywall on SPB®-HAP after Collection/Desorption using Carbotrap® 300 Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Testparameter
sample/matrix: 1g 1/4 in drywall
thermal desorption tube: Carbotrap® 300 Glass-Fritted Thermal Desorption Tube, 1/4 in O.D. x 3.5 in L (30141-U)
dry purge: 60 min
desorption process: 350 °C with 10 min hold
transfer line/valve temp.: 180 °C
column: SPB-HAP, 60 m x 0.32 mm I.D., 4 μm (25020-U)
oven: 40 °C (3 min), 12 °C/min to 200 °C (20 min)
detector: MSD
MSD interface: 210 °C
carrier gas: helium
Eignung
application for air monitoring
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Analyt
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)