Merck
28404-U
Supelco
Leere Dioxinsäule
O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
About This Item
UNSPSC-Code:
13111000
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
glass hardware
Verpackung
pk of 5
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
ID × L
15 mm × 30 cm
AD × L
6.35 mm × 35 cm
Gewinde ID
24 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6.35 mm unions
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)