Merck
27759-U
domnick hunter® Nullgasgenerator
Model 35, 110 volt, output flow, 3500 cc/min
Synonym(e):
Gas generator, Pure Air, Zero Air
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
output flow 3500 cc/min
Hersteller/Markenname
Domnick Hunter UHP-35ZA
Allgemeine Beschreibung
  • Geringer Stromverbrauch
  • Einfache Wandmontage
  • CE-Zeichen
Nitrox Null-Luftgeneratoren beruhen auf einer katalytische Oxidation um einen kontinuierlichen Luftstrom zu erzeugen, der praktisch frei von Kohlenwasserstoffen ist - einschließlich Methan. Nachdem die einströmende Luft durch einen Filter von Öl, Wasser und Partikeln befreit ist, gelangt sie über einen geheizten Platin-Katalysator, der Methan und Sauerstoff zu Kohlendioxid und Wasser umsetzt. Ist der Kohlenwasserstoffgehalt in der Eingangsluft kleiner als 10 ppm (als Methan), so ist die verbleibende KW-Konzentration kleiner als 0,1 ppm (als Methan). Ein hocheffizienter 0,01 μm Filter am Ausgang des Katalysators sichert eine weitere Reinigung des Produktstromes von Partikeln.
Zwei Jahre Garantie auf Teile und Funktion durch domnick hunter.
Rechtliche Hinweise
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)