Fortfahren mit
22801
Parker® H2PEM Wasserstoffgenerator
Model H2PEM-510, 110/230 volt, output flow, 0 ‑ 510 cc/min
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
feature
output flow 0 ‑ 510 cc/min
General description
Dieser H2PEM-Wasserstoffgenerator nutzt eine PEM (Protonenaustauschmembran)-Zelle, um nach Bedarf Wasserstoff herzustellen. Diese Einheit ist eine kostengünstige Alternative zu Hochdruckgasflaschen und sollte sich in ein bis zwei Jahren bezahlt machen.
Eigenschaften und Vorteile
  • Macht gefährliche und teure Wasserstoffgasflaschen überflüssig
  • Kompakt, benötigt nur ca. 30 x 30 cm Platz
  • Kann überall genutzt werden, wo eine Stromversorgung verfügbar ist
  • Für wochenlangen kontinuierlichen Betrieb einfach entionisiertes Wasser hinzufügen
  • Gut leserliches Display verändert die Farbe, wenn Wasser nachgefüllt werden muss
  • Es sind nie mehr als 100 ml Wasserstoff bei niedrigem Druck im System gespeichert
  • Eine integrierte Sensorschaltung fährt den Generator herunter, wenn ein Wasserstoffleck erkannt wird
  • PEM-Technologie macht ätzende Flüssigkeiten überflüssig
Wartung
  • Entionisiertes Wasser nach Bedarf einfüllen
  • Filter alle sechs Monate auswechseln
  • Hydrationspumpe alle sechs Monate auswechseln
  • Trockenmittelkartusche bei Farbveränderung von beige zu transparent auswechseln
Spezifikationen
  • Ausgabereinheit: 99,9995 %
  • Ausgabedruck: 10–100 psig
  • Ausgabeanschluss: 1/8 Zoll Kompression
  • Energiebedarf: 110–230 V (50–60 Hz)
  • Versandgewicht: 18 kg trocken
  • Abmessungen (H x B x T): 43,48 cm x 34,19 cm x 45,6 cm
Kennzeichnungen
  • CE-Kennzeichnung
  • UL-gelistet
  • CSA-gelistet
  • IEC 1010-zertifiziert
  • Erfüllt die Anforderungen von OSHA und NFPA
Legal Information
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)