Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
feature
output flow 0 ‑ 260 cc/min
General description
Dieser H2PEM-Wasserstoffgenerator nutzt eine PEM (Protonenaustauschmembran)-Zelle, um nach Bedarf Wasserstoff herzustellen. Diese Einheit ist eine kostengünstige Alternative zu Hochdruckgasflaschen und sollte sich in ein bis zwei Jahren bezahlt machen.
Eigenschaften und Vorteile
Wartung
Spezifikationen
Kennzeichnungen
Eigenschaften und Vorteile
- Macht gefährliche und teure Wasserstoffgasflaschen überflüssig
- Kompakt, benötigt nur ca. 30 x 30 cm Platz
- Kann überall genutzt werden, wo eine Stromversorgung verfügbar ist
- Für wochenlangen kontinuierlichen Betrieb einfach entionisiertes Wasser hinzufügen
- Gut leserliches Display verändert die Farbe, wenn Wasser nachgefüllt werden muss
- Es sind nie mehr als 100 ml Wasserstoff bei niedrigem Druck im System gespeichert
- Eine integrierte Sensorschaltung fährt den Generator herunter, wenn ein Wasserstoffleck erkannt wird
- PEM-Technologie macht ätzende Flüssigkeiten überflüssig
Wartung
- Entionisiertes Wasser nach Bedarf einfüllen
- Filter alle sechs Monate auswechseln
- Hydrationspumpe alle sechs Monate auswechseln
- Trockenmittelkartusche bei Farbveränderung von beige zu transparent auswechseln
Spezifikationen
- Ausgabereinheit: 99,9995 %
- Ausgabedruck: 10–100 psig
- Ausgabeanschluss: 1/8 Zoll Kompression
- Energiebedarf: 110–230 V (50–60 Hz)
- Versandgewicht: 18 kg trocken
- Abmessungen (H x B x T): 43,48 cm x 34,19 cm x 45,6 cm
Kennzeichnungen
- CE-Kennzeichnung
- UL-gelistet
- CSA-gelistet
- IEC 1010-zertifiziert
- Erfüllt die Anforderungen von OSHA und NFPA
Legal Information
Parker is a registered trademark of Parker Hannifin
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature output flow 0 ‑ 260 cc/min | feature output flow 0 ‑ 510 cc/min | feature output flow 0 ‑ 165 cc/min | feature output flow 0 ‑ 160 cc/min |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Parker® H2PEM Wasserstoffgenerator
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?