Merck
25467
Supelco
Carboxen®-1010 PLOT Kapillar-GC-Säule
Carboxen®-1010 PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Synonym(e):
Carboxen® 1010 PLOT-Säule, 30m x 0,53mm
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D3612-96
Beschreibung
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Hersteller/Markenname
Carboxen®
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Durchschnittliche Dicke
30 μm
df
30 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.53 mm
Aktive Matrixgruppe
Carbon molecular sieve phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
Säulenart
capillary PLOT
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule eignet sich ideal für die Trennung aller Hauptbestandteile in Permanentgas (Helium, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoffmonoxid, Methan und Kohlenstoffdioxid) und leichten Kohlenwasserstoffen (C2-C3) in derselben Analyse. Sie ist die einzige im Handel erhältliche Säule, mit der alle Hauptbestandteile in Permanentgas getrennt werden können. Diese Säule kann auch bei Umgebungstemperatur Sauerstoff von Stickstoff trennen.
USP-Code: Keine
Phase:
  • Kohlenstoff-Molekularsieb
Temp.- Grenzen:
  • Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Carboxen® Adsorbens eignet sich ideal für die Festphasen-Mikroextraktion (SPME)[1] und liefert eine sehr effiziente Extraktion von kleinen polaren Molekülen aus wässrigen Lösungen.[2] Porous Layer Open Tubular (PLOT)-Säulen werden in der Gaschromatographie für die Analyse von Festgasen, Kohlenwasserstoffen mit niedrigem Molekulargewicht und flüchtigen Lösungsmitteln eingesetzt. Sie werden gepackten Säulen gegenüber bevorzugt.[3]
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering
Jacek A Koziel et al.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 55(8), 1147-1157 (2005-09-29)
Odorous gases associated with livestock operations are complex mixtures of hundreds if not thousands of compounds. Research is needed to know how best to sample and analyze these compounds. The main objective of this research was to compare recoveries of
Diana Poli et al.
Chemical research in toxicology, 17(1), 104-109 (2004-01-20)
A solid phase microextraction (SPME) gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) method was developed to assess actual doses of highly reactive organic compounds like styrene oxide (SO) in exposed cell cultures. Using SPME, we set up a method to measure accurately extracellular
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the specific functional groups that may affect the separation and the carbon saturated/unsaturated ratio of the material used in the Carboxen 1010 PLOT capillary column?
    1 answer
    1. The material used in the Carboxen 1010 PLOT capillary column does not retain any functional groups after the synthesis process due to the high temperatures involved. The carbon surface consists mainly of carbon and hydrogen, with very few exceptions.
      Helpful?
  4. Are there specific installation instructions available for the Carboxen-1010 plot column 24246, particularly regarding whether it needs to be baked out before use?
    1 answer
    1. The installation of capillary columns can differ based on the gas chromatography brand, detector type, injection port, and insertion distance. It's advisable to consult the GC manual for column insertion distance information and any special adapters required before installation.
      Helpful?
  5. Is the Carboxen 1010 PLOT column, Product 25467, GC/MS compatible?
    1 answer
    1. Yes, the particles are very strongly adhered to the surface of the column and would be compatible with mass spec detection.
      Helpful?
  6. What is the film thickness of the Carboxen™-1010 PLOT Capillary GC Column, Product 25467?
    1 answer
    1. The film thickness for this column is 30um.  The term "film" is somewhat of a misnomer because it is actually a layer of solid carboxen particles adhered to the fused silica tubing.
      Helpful?
  7. How can I purchase a column that is packed with this material?
    1 answer
    1. Most packed column are custom made and require that you obtain a quotation. Please contact our Customer & Sales Services group at phone number (800)-247-6628, fax number (800)-447-3044 or email [email protected] for additional information.
      Helpful?
  8. What types of compounds would be suitable for analysis on the Carboxen™-1010 PLOT Capillary GC Column, Product 25467?
    1 answer
    1. This column is designed for the analysis of permanent gases and light hydrocarbons up to a maximum of 3 carbon units.
      Helpful?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Sydney, Australia
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Carboxen®-1010 PLOT Capillary GC Column
    Having used another similar column (different manufacturer) for the separation of H2, CO, CO2 and ethylene, I find this column to exhibit very good stability and reliability. Certainly, the high operational temperature rating is most welcomed.