Fortfahren mit
27375
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Silikon
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
feature
open center
packaging
pkg of 1000 ea
liner thickness
5 mil
seal diam.
20 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
273622745227229
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal, open center, diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3.2 mm × 2 mil, white PTFE/silicone, pkg of 100 ea
feature
open center
feature
open center
feature
open center crimp seal, 13 mm, closure type crimp seal
feature
open center
material
white PTFE/silicone septum, silver aluminum seal
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
material
PTFE/silicone septum, silver aluminum seal (open center)
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
-
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
seal diam.
20 mm
seal diam.
20 mm
seal diam.
13 mm
seal diam.
-
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
liner thickness
5 mil
liner thickness
5 mil
liner thickness
-
liner thickness
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)