Merck
27537
Supelco
Fläschchen für das Waters® Karussell mit 96 Plätzen, 8 x 40 mm
volume 0.7 mL, natural polypropylene vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, closure type, starburst conical snap plug (included), pkg of 100 ea
Synonym(e):
Randloses Gefäß, 0,7mL, 8×40mm, Polypropylen, 100 Stück
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
natural polypropylene vial
polyethylene cap
Leistungsmerkmale
closure type starburst conical snap plug (included)
Verpackung
pkg of 100 ea
Fläschchen AD × H
8 mm × 40 mm
Volumen
0.7 mL
Fitting
plug for 8 mm
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wurde für den Waters WISP 96-Positionen-Autosampler designed. Randlose Gefäße mit begrenztem Volumen besitzen einen exakt geformten konischen Boden, der die maximale Entnahme der Probe ermöglicht.
Rechtliche Hinweise
WISP is a trademark of Waters
Waters is a registered trademark of Waters
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)