Merck
27085-U
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 2 mL, amber glass vial (with marking spot), thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
amber glass vial (with marking spot)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)