Wichtige Dokumente
2633905
Inlet-Liner, Direkt (SPME)-Typ, gerades Design (ungepackt)
pkg of 5 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115719
Empfohlene Produkte
Beschreibung
SPME/Splitless for 17A with SPL-17 injector
Verpackung
pkg of 5 ea
L × AD × ID
95 mm × 5.0 mm × 0.75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits Shimadzu (17A) [with SPL-17 Injector]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)