Merck
SU860103
Supelco
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone), septum thickness 1.5 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Magnetic Sealing Cap for Headspace Vials, 18 mm thread
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septum (white PTFE/blue silicone)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type stainless steel hole cap
Härte
60 (Durometer: shore A, durometer)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
18 mm × 11 mm
Septumdicke
1.5 mm
Fitting
thread for 18 mm
Allgemeine Beschreibung
Dieser magnetische Schraubdeckel wurde für das CTC-Instrument entwickelt. Dieses Gefäß besitzt ein Präzisionsgewinde mit vielen Windungen, die das Septum an das Gefäß pressen, um es gasdicht abzuschließen. Durch die Öffnung in der Mitte ist das Gefäß sowohl für die SPME als auch für normale Headspace-Analysen geeignet. Die Fläche ist jedoch groß genug, damit der Magnet das volle Gefäße aufnehmen kann.
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Min-Hyung Ryu et al.
Nature microbiology, 5(2), 314-330 (2019-12-18)
Legumes obtain nitrogen from air through rhizobia residing in root nodules. Some species of rhizobia can colonize cereals but do not fix nitrogen on them. Disabling native regulation can turn on nitrogenase expression, even in the presence of nitrogenous fertilizer
Artikel
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Protokolle
GC Analysis of Terpenes in Cannabis on Equity®-1 after Headspace SPME using 50/30 μm DVB/CAR/PDMS Fiber
SPME offers efficient sample preparation for analyzing terpene/terpenoid profiles in plant essential oils using automation.
SPME enables rapid, sensitive GC/MS analysis of residual solvents in hemp extract, ensuring accuracy and efficiency.