HAM80039
Hamilton® chromatography syringe, standard injection
model, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 26s
Empfohlene Produkte
Materialien
Gastight syringe
Qualität
for chromatography
Leistungsmerkmale
autoclavable: no
model
Hersteller/Markenname
Hamilton
Parameter
10-50 °C temp. range (50-122 °F)
1000 psig pressure
ID × AD
0.46 mm × 6.6 mm
Kanüle ID × AD
0.13 mm × 0.47 mm
Kanülenstärke
26s
Volumen × L
10 μL × 51 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.