Fortfahren mit
25787
Quarzglasröhren mit mittlerer Polarität
L × I.D. 60 m × 0.25 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica tubing
Quality Segment
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
General description
Deactivated intermediate polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2574725339
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm
description
L × I.D. 5.0 m × 0.25 mm
description
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
material
fused silica tubing
L × I.D.
60 m × 0.25 mm
L × I.D.
5.0 m × 0.25 mm
L × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
composition
phenyl/methyl (deactivated)
composition
phenyl/methyl (deactivated)
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)