Fortfahren mit
25339
Quarzglasröhren mit mittlerer Polarität
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica tubing
Quality Segment
description
Intermediate Polarity Fused Silica Tubing, phenyl/methyl deactivated
composition
phenyl/methyl (deactivated)
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
General description
Fused Silica-Lined Stainless Steel Tubing generally finds application, in the measurement of volatile organic compounds (VOCs), especially during air quality study using VOC sampling system.
Deactivated intermediate polar fused silica tubing is ideal for use with injection solvents such as acetone, methylene chloride (dichloromethane), and toluene. It can withstand a maximum temperature up to 360 °C.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)