Fortfahren mit
24307
γβ-DEX™ 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
description
GC capillary column
analyte chemical class(es)
alcohols, amino acids, amphetamines, ketones, terpenes
parameter
30-230 °C temperature
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
Chiral, non-bonded; 20% permethylated γ-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary chiral
separation technique
chiral
General description
Da die Elutionsreihenfolge eines chiralen Paars auf einer γ-DEX-Säule, verglichen mit der Elutionsreihenfolge auf α-DEX- oder β- DEX-Säulen, häufig umgekehrt wird (Enantiomerenumkehr), empfehlen wir γ-DEX-Säulen zur Bestätigung von Analysen auf α-DEX- oder β-DEX-Säulen. β-DEX kann für die Enatiomerentrennung großer Moleküle herangezogen werden wie z.B. a-BHC, Carvon, Carboxylsäure und Methamphetamie.
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Application
γ-DEX™ 120 column was used in ion trap GC/MS system, which was used for analysis and quantification of extracts, in an experimental study done to assess the impact of persistent organic pollutants (POPs) on human health. It was also used in GC, during the instrumentation and calibration of standards, in an experiment conducted to cycle the weathered chlordane residues in the environment.
Features and Benefits
Temp.grenzen:
  • 30 °C bis 230 °C
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Legal Information
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
243122430624310
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
matrix active group
non-bonded; 20% permethylated γ-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase, Chiral
matrix active group
non-bonded; 25% 2,3-di-O-acetyl-6-O-TBDMS-γ-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase, Chiral
matrix active group
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-γ-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase, Chiral
matrix active group
Chiral, non-bonded; 20% permethylated α-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% diphenyl/65% dimethylsiloxane) phase
parameter
30-230 °C temperature
parameter
30-230 °C temperature
parameter
30-230 °C temperature
parameter
30-230 °C temperature
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
column type
capillary chiral
column type
capillary chiral
column type
capillary chiral
column type
capillary chiral
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
material
fused silica
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)