Merck
24305-U
Supelco
βß-DEX 120
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Synonym(e):
GC column, chiral, beta-dextran
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
Materialien
fused silica
Beschreibung
GC capillary column
Parameter
30-230 °C temperature
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary chiral
Trenntechnik
chiral
Allgemeine Beschreibung
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
Die chirale stationäre Phase in β-DEX Säulen enthält permethyliertes β-Cyclodextrin, eingebettet in eine stationäre Phase von mittlerer Polarität. Wir empfehlen die Säulen für die Enantiomerentrennung eines breiten Bereichs chiraler Verbindungen (Ketone, Ester, Alkane, Alkene, Alkohole, Säuren, Ether u.s.w.). Der 10%ige (ß-DEX 110) und 20%ige (ß-DEX 120) β-Cyclodextrin-Gehalt ändert die Elutionsreihenfolge, während die Enantioselektivität weitgehend erhalten bleibt.
Anwendung
β -DEX 120 chiral capillary column was used for the GC analysis of chiral Bis(oxazolinylmethyl)amine ligand.
Chemische/physikalische Beständigkeit
Temp.-Grenzen:
  • 30 °C bis 230 °C
McReynolds-Zahlen: x′ y′ z′ u′ s′ = 119 264 154 134 187
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A new chiral bis (oxazolinylmethyl) amine ligand for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
Yutong J
Journal of the American Chemical Society, 120 (15), 3817-3818 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)