24277
PTA-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
125
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; base-modified poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
- -60 °C bis 320 °C
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?