24217-U
VOCOL® Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Synonym(e):
FS CAP VOCOL® 60M 0.32MM 1.8UM (R&D PRODUCT)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
44
df
1.80 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.32 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Säulenart
capillary intermediate polar
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Keiner
Phase:
- Gebunden
- Proprietär
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?