Wichtige Dokumente
24160-U
Petrocol® DH GC-Kapillarsäule
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
Synonym(e):
F.S.CAP.Petrocol® DH 100M .50UM.25MM (48872)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Agentur
ASTM® D5441,D6729,D6730,D6773
meets requirements for USP G1, G2 and G9
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
125
df
0.50 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
100 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
- Gebunden
- Poly(dimethylsiloxan)
- -60 °C bis 320 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Detailed Hydrocarbon Analysis (DHA) Using Gas Chromatography (GC)
Verwandter Inhalt
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCActive Filters