Merck
23813-U
Supelco
SCOT Kapillar-GC-Säule
phase Bentone 34/DNDP
Synonym(e):
GC-Säule, SCOT, Betone 34/DNDP
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Beschreibung
3.5 in. banded coil
DNDP = di-n-decyl phthalate
Dimensions: 1/16 in. connections
SCOT = Support Coated Open Tubular
Parameter
10-150 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
45
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
50 ft × 1/32 in. × 0.5 mm
Aktive Matrixgruppe
Bentone 34/DNDP phase
Anwendung(en)
chemicals and industrial polymers
Säulenart
capillary SCOT
Allgemeine Beschreibung
Es gibt zwei Arten von Kapillarsäulen: wandbeschichtete, offene, tubuläre (WCOT) und trägerbeschichtete, offene, tubuläre (SCOT) Säulen. WCOT-Säulen bestehen aus einem Kapillarröhrchen, dessen Wände mit einer flüssigen stationären Phase beschichtet sind. Bei SCOT-Kapillarsäulen ist die Innenwand der Kapillare mit einer dünnen Schicht partikulärem Material, z. B. Kieselgur, ausgekleidet. Dieses Trägermaterial ist wiederum mit einer dünnen Schicht flüssiger stationärer Phase beschichtet. SCOT-Säulen besitzen somit den Vorteil einer größeren Oberfläche und einer dickeren Schicht stationärer Phase als WCOT-Säulen.[1]
Supelco ist führend in der Support Coated Open Tubular (SCOT)-Säulentechnologie. Unser spezieller Herstellungsprozess erlaubt es uns, eine gleichmäßige Schicht der mit Phase belegten Support-Partikel an die Innenseite des Kapillarrohrs anzubringen. Die ursprünglich von PerkinElmer entwickelte Technologie ermöglicht die Realisierung von Phasen, die mit konventionellen, wandbeschichteten Kapillarsäulen nicht zugänglich wären. SCOT-Säulen vereinen die Empfindlichkeit und die hervorragende Probenauflösung der Kapillar-GC mit der breiteren Auswahl an stationären Phasen der Gepackt-GC. Unsere SCOT-Säulen werden bevorzugt zur Analyse folgender Verbindungsklassen eingesetzt:
  • Bentone 34/Di-n-decyl-phthalat: Xylole
  • BMEA: Olefine
  • Squalan: Trennungen nach dem Siedepunkt
  • TCEP: Aromaten
Anwendung
Die SCOT-Kapillar-GC-Säule kann für eine hochauflösende Gaschromatographie verwendet werden.[2] Sie kann außerdem für die Bestimmung einer Nicht-Hydroxyfettsäuren-Zusammensetzung von Lipiden des Rattenhirns verwendet werden.[3]
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografie-Zubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Laboratory Instrumentation.
Haven MS
Gas Chromatography, 275-277 (1994)
High resolution gas chromatography with thermostable glass open tubular capillary columns.
German,AL
Analytical Chemistry, 45 (6), 930-935 (1973)
R K Pullarkat et al.
Journal of chromatographic science, 14(1), 25-28 (1976-01-01)
The nonhydroxy fatty acid composition of rat brain lipids (except gangliosides) was determined by support-coated open-tubular (SCOT) gas chromatography. Fatty acids of both odd and even chain lengths ranging from C14 to C26 were detected. Brain lipids contained 49% saturated