Wichtige Dokumente
24050
SPB®-5 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G27 and G36
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
320
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?