Fortfahren mit
24082
SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32119290
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
fused silica
Quality Segment
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
analyte chemical class(es)
PAHs, alcohols, fatty acid ethyl esters (FAEEs), ketones, nitrosamines, xylene isomers
specific analyte(s)
benzene
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta value
320
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.32 mm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
General description
Anwendung: Diese Säule basiert auf einer der am meisten verwendeten polaren Phasen, Carbowax 20M, und ist eine polare Säule, die zur Analyse von Lösungsmitteln, Fettsäuremethylestern (FAME), Lebensmitteln, Aroma- und Duftstoffen, Alkoholen und Aromaten geeignet ist. Außerdem eignet sich diese Säure hervorragend, wenn eine polare Säule für allgemeine Zwecke benötigt wird.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G16.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(ethylenglycol)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: 35 °C bis 280 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: 35 °C bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
Application
Die SUPELCOWAX 10-GC-Kapillarsäule kann für die Analyse von Milchfett zum Nachweis des Nutzens für die Gesundheit verwendet werden. Es kann auch für die hochauflösende Trennung von polychlorinierten Biphenylen durch eine umfassende zweidimensionale Gaschromatographie verwendet werden.
Other Notes
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
240782407924081
description
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 15 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
description
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
matrix active group
Bonded; poly(ethylene glycol) phase, Supelcowax 10
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
parameter
35-280 °C temperature (isothermal or programmed)
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
agency
OSHA 52,80, meets requirements for USP G16
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
industrial hygiene
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary polar
column type
capillary polar
column type
capillary polar
column type
capillary polar
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SUPELCOWAX 10 GC-Kapillarsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)