Merck
22990-U
Supelco
Edelstahl-HPLC-Verschraubungen
nut for for 1/16 in. tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel nut
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
VICI Valco® ZN1
Fitting
nut for 1/16" tubing
Allgemeine Beschreibung
The Valco stainless steel nut has a longer hex portion for easier wrench access.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Erforderlich, aber nicht bereitgestellt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)