Merck
502839
Edelstahlröhrchen-Kits
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32119290
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
AD × ID
1/16 in. × 0.005 in.
Allgemeine Beschreibung
Gebrauchsfertige Längen. Jedes Kit enthält zehn 5cm und zehn 10cm lange Stücke 1/16 in.-Tubing.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)