Wichtige Dokumente
22977
6-Port Probenahme- und Schaltventil
1/8 in. fitting, maximum temperature 175 °C
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
eCl@ss:
32060101
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
number of ports 6
Hersteller/Markenname
VICI Valco®
Maximale Temperatur
175 °C
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Sampling valve basically supports the discrete volumes of the treated samples stream to periodically inject into the carrier gas stream of the chromatograph. Sampling valves are fitted with electric or pneumatic actuators which help them to be operated automatically. Switching valve are critical if binary pumps are used. It allows employment of different desired mobile phases. Switching valve consists of five parts: control unit, connecting device, valve body, a rotor and preloaded assembly.
Anwendung
6-Port-Ventil Applikation
Foreflushing macht es möglich, Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht zu trennen. Im abgebildeten Beispiel werden C1-C5-Kohlenwasserstoffe schnell von Säule 1auf Säule 2 eluiert (Position A).
Wenn das Ventil sich in Stellung B befindet, werden C6 und die schwereren Verbindungen (die langsamer durch Säule 1 gewandert sind) von Säule 1 eluiert. Die C1-C5-Kohlenwasserstoffe werden zunächst von der Säule 2 zurück auf Säule 1 gespült und dann zum Detektor eluiert.
Foreflushing macht es möglich, Verbindungen mit niedrigem Molekulargewicht zu trennen. Im abgebildeten Beispiel werden C1-C5-Kohlenwasserstoffe schnell von Säule 1auf Säule 2 eluiert (Position A).
Wenn das Ventil sich in Stellung B befindet, werden C6 und die schwereren Verbindungen (die langsamer durch Säule 1 gewandert sind) von Säule 1 eluiert. Die C1-C5-Kohlenwasserstoffe werden zunächst von der Säule 2 zurück auf Säule 1 gespült und dann zum Detektor eluiert.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Walt Boyes
Instrumentation Reference Book, 414-414 (2009)
Satinder Ahuja
Chiral Separation Methods for Pharmaceutical and Biotechnological Products, 218-218 (2011)