Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
packaging
pkg of 10 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
I.D.
1/4 in.
compatibility
1/4 in. O.D. Column
General description
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 50 ea | description I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea |
| I.D. 1/4 in. | I.D. 1/4 in. | I.D. 1/4 in. | I.D. 1/4 in. |
| compatibility 1/4 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column | compatibility 1/4 in. O.D. Column |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 50 ea | packaging pkg of 10 ea |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable using :Suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supeltex M-4 Ferrule für gepackte Säulen, 1,59-mm-Säulenaußendurchmesser (1/4 Zoll)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?