Fortfahren mit
22357
Diagrammpapier für Schreiber
box of 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
chart type blank roll
packaging
box of 4
manufacturer/tradename
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
compatibility
for use with Agilent/HP 3394,3395, 3396
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
223752237422356
description
box of 4
description
Blank for Spectra Physics 4270, 4290 and Varian Vista 401/402, box of 25
description
Blank for Spectra Physics and Varian 4270,4290, roll of 1
description
Blank, black, box of 10
manufacturer/tradename
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
compatibility
for use with Agilent/HP 3394,3395, 3396
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Agilent/HP 85B, 3390, 3390A, 3392A
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
packaging
box of 4
packaging
box of 25
packaging
roll of 1
packaging
box of 10
feature
chart type blank roll
feature
-
feature
-
feature
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diagrammpapier für Schreiber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)