Fortfahren mit
22374
Diagrammpapier für Schreiber
Blank for Spectra Physics and Varian 4270,4290, roll of 1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
14111500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
roll of 1
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
W × L
9.3 in. × 165 ft
Application
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
22838
description
Blank for Spectra Physics and Varian 4270,4290, roll of 1
description
chart type, black thermal, for use with Shimadzu C-R5A, 223-02037-81 (OEM), pkg of 10 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
technique(s)
-
packaging
roll of 1
packaging
pkg of 10 ea
W × L
9.3 in. × 165 ft
W × L
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diagrammpapier für Schreiber
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)